EHU904091
MISSION® esiRNA
targeting human DEFB119
About This Item
Forme
lyophilized
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TCTGGCCATAGAAGAACCAGTGATATCAGGCAAACGCCACATCCTTCGATGCATGGGTAACAGTGGAATTTGTAGGGCCTCTTGCAAAAAGAACGAACAGCCCTACCTCTATTGCAGAAATTGTCAGTCCTGCTGCCTCCAGTCCTACATGAGGATAAGCATTTCTGGCAAAGAGGAAAATACCGACTGGTCTTATGAGAAGCAGTGGCCAAGACTACCTTGAGTGCTGGTGATTACCATTCTCAAGCTCTCTGGGCACAGAGACCTGCTGTCAACCCCCCTCATTAAAATTCATGTGCCTGCT
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DEFB119(245932)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable