Key Documents
EHU142001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD24
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TGACTAGATGATGGATGCCAATATTAAATCTGCTGGAGTTTCATGTACAAGATGAAGGAGAGGCAACATCCAAAATAGTTAAGACATGATTTCCTTGAATGTGGCTTGAGAAATATGGACACTTAATACTACCTTGAAAATAAGAATAGAAATAAAGGATGTGATTGTGGAATGGAGATTCAGTTTTCATTTGGTTCATTAATTCTATAAGGCCATAAAACAGGTAATATAAAAAGCTTCCATGATTCTATTTATATGTACATGAGAAGGAACTTCCAGGTGTTACTGTAATTCCTCAACGTATTGTTTCGGCAGCACTTATTTAATGCCGATATACTCTAGATGAAGTTTTACATTGTTGAGCTATTGCTGTTCTCTTGGGAACTGAACTCACTTTCCTCCTGAGGCTTTGGATTTGACATTGCGTTTGA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C