EHU133721
MISSION® esiRNA
targeting human CASC2
195,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
About This Item
195,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CGGCAGATGGAGATTCAGAAACATAAGGACAACAAGAAACTTCCCCAAGGTATCATTATAGTCTTTAGACTTCAGACACACACCACACCTCAAATATATACACAACTGAAAGGAAAATTAAGGAAGTTTTTCAAAGAACCCTATTCCGAGTAAGAAGTGTGTTGCATGAATTTCTAAGAGCCAGAAAATGCATGACACAGGAGAAGATGTACCCTCATCTGTTCAGTGAGAGATGTGCAAATCAACATCAACACAGAACTGCTGAAGAAAAAAAATATGTCTCTGAAAAGCAACTTATTCACTGGAGATGTGAGGAGCCATCCGCACATCACAATTCTATAGACATCAAACGCATGAAGCATTTCGGATCTGCTTTAAGACTGAGGCAGACTTTCCATCTGGACACAGCCGACCATCCATGTGTCATTACAATGAATCCAGCACTTCCCTG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CASC2(255082)