EHU127221
MISSION® esiRNA
targeting human SMG1P7
195,00 €
About This Item
195,00 €
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TTCTCATTGTACCAGGCATGATCACTTTATCTCTAGTAGCCTCAGTTCTTCCTCTCCTCCTTTGTTTGATGGAGCTGTGATTAGCACTGTAACTACGGCCACAAAGAAACATTTCTCAATTATGTTAAATCTTCTGGGAATATTACTTAAGAAAGATAACCTTAACCAGGACACGAGGAAACTGTTAATGACTTGGGCTTTGGAAGTAGCTGTTTTAATGAAGAAGTCCGAAACATATGCACCTTTATTCTGTCTTCCGTCTTTCCATAAATTTTGCAAAGGCCTTTTAGCCAACACTCTCGTTGAAGATGTGAATATCTGTCTGCAGGCATGCAGCAGTCTACACGCTCTGTCCTCTTCCTTGCCAGATGATCTTTTACAGAGATGTGTTGATGTTTGCCG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SMG1P7(107984138)