EHU126181
MISSION® esiRNA
targeting human ACTL9
195,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
About This Item
195,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ACCTACACAGTGCCCGTCTTCCAGGGCTACAACCTGCTCCACGCCACGGAGCGTCTGGACCTGGCGGGCAACCACCTGACCGCCTTCCTGGCGGAGATGCTGCTCCAGGCCGGCCTGCCCCTGGGACAGCAGGACCTGGACCTAGTGGAGAACATTAAGCACCACTATTGCTACGTGGCCTCCGACTTCCAGAAGGAGCAGGCCCGGCCGGAGCAGGAGTACAAGCGGAC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ACTL9(284382) , ACTL9(284382)