Principaux documents
EHU043451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BRINP3
20 μG
195,00 €
50 μG
345,00 €
195,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
20 μG
195,00 €
50 μG
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
195,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
AGCAAACGAGCTGAAGGAAGTGATTCCACCACCAATAGCTCTTCGGTCACTCTGGAGACGCTACATCAGCTAGCCGCTTCTTATTTCATTGACAGGGACAGCACCCTTCGGAGACTTCACCACATTCAAATTGCATCCACTGCCATAAAGGTAACAGAAACACGGACTGGTCCTCTTGGCTGCAGTAACTATGACAACCTAGATTCTGTCAGTTCTGTTCTGGTTCAGAGTCCTGAGAATAAGATTCAGTTGCAAGGGCTTCAAGTACTTCTCCCAGACTATCTTCAGGAACGTTTTGTACAAGCAGCTTTGAGCTACATTGCTTGCAATTCAGAGGGAGAGTTTATCTGCAAGGAAAATGACTGCTGGTGTCACTGTGGTCCCAAATTTCCAGAATGCAACTGCC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
EHU103341EHU023181EHU027221
Ensembl | human accession no.
ENSG00000162670
Ensembl | human accession no.
ENSG00000204237
Ensembl | human accession no.
ENSG00000188993
Ensembl | human accession no.
ENSG00000186143
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
AGCAAACGAGCTGAAGGAAGTGATTCCACCACCAATAGCTCTTCGGTCACTCTGGAGACGCTACATCAGCTAGCCGCTTCTTATTTCATTGACAGGGACAGCACCCTTCGGAGACTTCACCACATTCAAATTGCATCCACTGCCATAAAGGTAACAGAAACACGGACTGGTCCTCTTGGCTGCAGTAACTATGACAACCTAGATTCTGTCAGTTCTGTTCTGGTTCAGAGTCCTGAGAATAAGATTCAGTTGCAAGGGCTTCAAGTACTTCTCCCAGACTATCTTCAGGAACGTTTTGTACAAGCAGCTTTGAGCTACATTGCTTGCAATTCAGAGGGAGAGTTTATCTGCAAGGAAAATGACTGCTGGTGTCACTGTGGTCCCAAATTTCCAGAATGCAACTGCC
esiRNA cDNA target sequence
AGCTTTCTTCAAAGGCACCATCCCGGAGCGCAAGCCCCTGATGGGCGCAGAAAATTCGGGACAGACCACGTAGAGGTGGGCTCCCAAGCAGGTGCGGACGGCACCAGGCCGCCCAAGGCATCGCTGCCACCTGAGCTCCAGCCGCCCACAAACTGCTGCATGAGTGGCTGCCCCAACTGCGTGTGGGTGGAGTACGCGGACAGGCTGCTGCAGCACTTCCAGGACGGTGGGGAGCGGGCCCTGGCTGCCCTGGAGGAGCACGTGGCTGATGAGAACCTCAAGGCCTTCCTCAGGATGGAGATCCGGCTGCACACCAGGTGCGGAGGCTGAGCCATCCCTGCTGGACTCCCTACCGCAGGACGGAGTCCAGGACGCAGCCGCAGCCTCCTTCCTTCACACCCCCTCACAGACTCCTTGTGTCCAACGGGAATAGGAAG
esiRNA cDNA target sequence
TGTGGACATATCACAGACAGCAGCCACTGTGGATGTAAGTTTCAATTTCTTTAGAGTTCTCTTACAGTCTCACACGAAAAAAGAAGAGTGGAAAATAAAACATCTGGACCTCAGTAACAATCTCATATCAAAAATAACCTTAAGCCCTTTTGCATATTTACATGCTTTGGAAGTGTTAAACCTCAGCAACAATGCCATCCACTCCCTCTCATTGGATCTACTCAGTCCTAAGTCCTCATGGGTGAAACGCCACAGAAGCAGCTTCAGAAACAGGTTTCCATTGCTGAAGGTGCTCATTCTTCAAAGAAATAAACTCAGTGACACTCCCAAGGGACTGTGGAAACTGAAGTCATTGCAGAGTTTGGATCTGTCATTCAATGGGATATTGCAAATAGGGTGGTCTGATTTTCACAACTGCCTGC
esiRNA cDNA target sequence
ACAGCCCAGAGGAGTTCTCATTGGTCCTATGGGCTTTGTCTTCCTCTCTGCCCCACCCAGATAATCGCTGCTGCCCCTCCACTCCCAAGATGCAGCTGTGATTCTCCATCCCCACACATCCCTCATCAATGGTTGACTGCAAAGAAGTGAGAAGCCAAGCTTAGATTCATGCTCATGCCTGAACACCCTGAGAGCCTGGTGCTGGAGGGCTGGGTATCCCCTTGGCCTGCCACCAGCACCTGCACCCACACCAGGCTGGAGCCACGCTCTGCGCACAGAAGGTGGCCTTGATTTCTCAGGCACAGCTGACCTCAGAGATACTGGTCCTGACTCTGCCAGGTCTCTTATCCCTAGTCTTGTTGCCCCAGTTCCTTCTGGATTCAAGGCGATGTTGCCTCAAAACAAGGACCAGGTGCT
NCBI accession no.
NM_199051
NCBI accession no.
NM_001039842
NCBI accession no.
NM_001024611
NCBI accession no.
NM_178553
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Junya Sato et al.
PloS one, 9(9), e107236-e107236 (2014-09-25)
Identification of the regulators of vascular inflammation is important if we are to understand the molecular mechanisms leading to atherosclerosis and consequent ischemic heart disease, including acute myocardial infarction. Gene polymorphisms in family with sequence similarity 5, member C (FAM5C)