EHU041751
MISSION® esiRNA
targeting human KCNJ13
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TCCTTTCAGCAATGCAGGAGGGCACTGGAGAAATATGCCAAAGGAGGACATCCTACCTACCGTCTGAAATCATGTTACATCACTGTTTTGCATCTCTGTTGACCCGAGGTTCCAAAGGTGAATATCAAATCAAGATGGAGAATTTTGACAAGACTGTCCCTGAATTTCCAACTCCTCTGGTTTCTAAAAGCCCAAACAGGACTGACCTGGATATCCACATCAATGGACAAAGCATTGACAATTTTCAGATCTCTGAAACAGGACTGACAGAATAAGACTTATCCATTTTTTAATGTATTAAATACACCCAGCCAGTTATGCAGCTACTTTTTCTTTACTGTATCTCATGTTTTCTTTTTTCAATGCTAATTATAGCTCTCTACATCACGGTAATCATGCCTATGCCT
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... KCNJ13(3769) , KCNJ13(3769)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable