EHU020601
MISSION® esiRNA
targeting human AP3S2, C15ORF38-AP3S2
195,00 €
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
About This Item
195,00 €
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CTTGGAGGGTGGAAGTTTGATTGGTGGCTCTGACTACAAACTGATCTACCGGCACTATGCTACCCTCTACTTTGTATTTTGTGTGGATTCCTCAGAGAGTGAACTTGGAATCTTGGACCTCATCCAGGTTTTTGTGGAAACTCTGGATAAGTGTTTCGAAAATGTGTGTGAATTGGATTTGATCTTCCATATGGATAAGGTGCACTACATCCTCCAGGAGGTGGTGATGGGTGGGATGGTGTTGGAAACAAACATGAATGAAATCGTGGCTCAGATTGAGGCTCAAAACAGGCTGGAGAAATCCGAGGGTGGCCTTTCAGCAGCCCCTGCGCGGGCTGTGTCTGCTGTGAAAAACATCAACCTGCCAGAGATTCCTCGGAACATCAACATTGGCGATCTCAACATCAAAGTTCCCAACCTGTCC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AP3S2(100526783) , AP3S2(10239)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable