Merck
Passer à
E9145
Estrone 3-sulfate potassium salt
≥98%
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-sulfate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C18H21O5SK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
214-985-1
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98%
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
contains
~35% Tris as stabilizer
color
off-white to light tan
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H22O5S.K.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,18+;;/m1../s1
InChI key
XFQXTMKDDYWSBS-DLEHHZMWSA-N
Biochem/physiol Actions
The most abundant estrogen in adult human circulation. Conversion to estradiol requires steroid sulfatase activity. This activity was used to evaluate freshly resected bone fragments against cultured osteoblasts and osteosearcoma cells as models for studying human bone metabolism.
Packaging
Package size based on steroid content
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
E9645E6375E0251
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c