Documents
E9127
Sigma-Aldrich
1,N6-Ethenoadenosine 5′-monophosphate disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N5O7PNa2
Poids moléculaire :
415.21
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@@H](COP(O)(O)=O)O1)[C@@H](O)[C@@H]1N(C=N2)C3=C2C4=NC=CN4C=N3.[Na]
InChI
1S/C12H14N5O7P.Na.H/c18-8-6(3-23-25(20,21)22)24-12(9(8)19)17-5-14-7-10-13-1-2-16(10)4-15-11(7)17;;/h1-2,4-6,8-9,12,18-19H,3H2,(H2,20,21,22);;
Clé InChI
PFRNHZIHKGVNJU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable