Merck
Passer à
E8375
Eserine
Synonyme(s) :
Physostigmine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.35
EC Number:
200-332-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
91230
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥99% (HPLC)
mp
102-104 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12N(C)CC[C@@]1(C)c3cc(OC(=O)NC)ccc3N2C
InChI
1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1
InChI key
PIJVFDBKTWXHHD-HIFRSBDPSA-N
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase inhibitor that crosses the blood-brain barrier and forms a carbamylated enzyme complex with acetyl cholinesterase that degrades slowly.
Acetylcholinesterase inhibitor that crosses the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) and Acetylcholine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges