E7763
β-Estradiol 3-glycidyl ether
Synonyme(s) :
3-(2,3-Epoxypropoxy)-1,3,5(10)-estratrien-17β-ol
About This Item
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-21-9-8-17-16-5-3-14(23-11-15-12-24-15)10-13(16)2-4-18(17)19(21)6-7-20(21)22/h3,5,10,15,17-20,22H,2,4,6-9,11-12H2,1H3/t15?,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
RBGCCCXOAAJQHS-GHBHFERXSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges