A propos de cet article
UNSPSC Code:
41171606
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderpH
7.2±0.2 (25 °C)
Quality Segment
Application
Recommended for the isolation and differentiation of gram negative enteric bacteria.
Other Notes
Components (g/L):
Peptic Digest of Animal Tissue 10.00
Dipotassium Phosphate 2.00
Lactose 5.00
Sucrose 5.00
Eosin-Y 0.40
Methylene Blue 0.065
Peptic Digest of Animal Tissue 10.00
Dipotassium Phosphate 2.00
Lactose 5.00
Sucrose 5.00
Eosin-Y 0.40
Methylene Blue 0.065