E4132
1,N6-Etheno-2′-deoxyadenosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC1OC(CC1O)n2cnc3c2ncn4ccnc34
InChI
1S/C12H13N5O3/c18-4-8-7(19)3-9(20-8)17-6-14-10-11-13-1-2-16(11)5-15-12(10)17/h1-2,5-9,18-19H,3-4H2
Clé InChI
XQQIMTUYVDUWKJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable