Merck
D8907
1,2-Dioctanoylethylene glycol
~99%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol dioctanoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H34O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.46
UNSPSC Code:
41106300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~99%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-7-9-11-13-17(19)21-15-16-22-18(20)14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
HTNFLUQQANUSLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of sn-1,2-diacylglycerol phosphorylation in vitro.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c