Principaux documents
D8571
Sigma-Aldrich
DNSP-11 Peptide
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Dopamine neuron stimulating peptide-11
1 MG
308,00 €
308,00 €
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Changer de vue
1 MG
308,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C50H81N15O18 · xC2HF3O2
Poids moléculaire :
1180.27 (free base basis)
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
308,00 €
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Nom du produit
DNSP-11 trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
1180.27 Da
Conditionnement
pkg of 1 mg
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
DNSP-11 is an 11-mer peptide from the pro-GDNF domain with neurotrophic and neuroprotective activity toward dopamine neurons.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable