Merck
D8538
Deamino-Tyr-Tyr ethyl ester
Synonyme(s) :
DTE
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCc2ccc(O)cc2
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe