Key Documents
D8138
Sigma-Aldrich
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable