D7129
DNP-β-alanine
Synonyme(s) :
N-(2,4-Dinitrophenyl)-β-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O