D5632
3,5-Dibromo-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9Br2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)C(O)=O