D4893
3,4-Dehydro-L-proline
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
(S)-3-Pyrroline-2-carboxylic acid, 3,4-Didehydro-L-proline
About This Item
Produits recommandés
product name
3,4-Dehydro-L-proline,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Pf
248-250 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H]1NCC=C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-2,4,6H,3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
OMGHIGVFLOPEHJ-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable