Merck
D4159
cis-13,16-Docosadienoic acid
~99% (capillary GC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H40O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.55
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~99% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCCCC(O)=O
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe