Principaux documents
D124
Supelco
Doxepin hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H21NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Julia Rossmann et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 84-94 (2015-07-27)
Matrix effects that occur during quantitative measurement by liquid chromatography mass spectrometry specifically when using electrospray ionization are a widely recognized phenomenon. Sample matrix compounds affect the ionization process of the target analytes, lead to a low signal response, and