D1129
2,3-Dimercapto-1-propanol
Synonyme(s) :
BAL, British anti-Lewisite, DMP, Dimercaprol, Dithioglycerol
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(S)CS
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup