Principaux documents
D1018
Sigma-Aldrich
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Synonyme(s) :
D-Fructopyranose diacetonide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Clé InChI
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable