Merck
Passer à
D0125
Dansyl-L-alanine cyclohexylammonium salt
≥98% (TLC), suitable for protein expression
Synonyme(s) :
N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]- L-alanine cyclohexylammonium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
1 410,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18N2O4S · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
258-478-3
MDL number:
1 410,00 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Dansyl-L-alanine cyclohexylammonium salt, fluorescent amino acid
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein expression: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4S.C6H13N/c1-10(15(18)19)16-22(20,21)14-9-5-6-11-12(14)7-4-8-13(11)17(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-10,16H,1-3H3,(H,18,19);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
InChI key
CZUBQNQWSOLSJH-PPHPATTJSA-N
Application
Alanine conjugated to the fluorophore 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl (dansyl). The unnatural amino acid has been incorporated into expressed proteins by use of a mutated aminoacyl-tRNA synthetase specific for dansylalanine.[1]
Biochem/physiol Actions
Dansyl-L-alanine contains an N-terminal fluorophore (dansyl) making it useful as a fluorescent marker/probe. Dansylalanine can be incorporated into proteins by newly developing techniques that expand the genetic code.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A2628A3133A4302
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
technique(s)
deacetylase assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c