CLS480139
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
fixed angle rotor for 18 x 1.5 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
Synonyme(s) :
fixed angle centrifuge rotor
805,00 €
About This Item
805,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 18 x 1.5 mL tubes
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 480139
Paramètres
200-6000 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models LSE Compact