CLS432132
Corning® Ice Bucket with lid, round
2.5 L, orange
Synonyme(s) :
storage container
90,60 €
Tarif97,00 €Économiser 7 %Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
90,60 €
Tarif97,00 €Économiser 7 %Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 432132
Hauteur
12.1 cm
Diam. de la partie supérieure
24.1 cm
Couleur
orange
Catégories apparentées
Description générale
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.