Principaux documents
CLS356539
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 175 cm2
Synonyme(s) :
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
Fabricant/nom de marque
Corning 356539
Capacité
175 cm2
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable