Principaux documents
CLS356241
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 24 wells, clear wells, lid, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 356241
Taille
24 well
Taille des puits
24 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable