CLS354601
Corning® BioCoat™ Matrigel® Matrix Thin Layer Culture Dish
diam. 60 mm
Synonyme(s) :
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 20 ea (4 packs )
Fabricant/nom de marque
Corning 354601
Diamètre
60 mm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable