Documents
CLS33980300
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 300 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass housing
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Diam. du col
33-41 mm
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.