SUP-T1
95013123, human blood, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
product name
SUP-T1, 95013123
Source biologique
human blood
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
92XXXY, -2, -2, -9, -9, 2inv(2*)(p21q11), +2inv(2), del(2*)(Q21), 2del(4)(q31q35), 2del (5)(p13p14), 2del(6)(q23q27), inv(14)(q11q32), t(7;9)(q34,q34), +der(9)t(7;9). Undergone Tetraploidisation
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
CD4
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage