BUA human cell line
IHW Number: 9328, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94071430
Synonyme(s) :
UA-S2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94071430-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94071430-1VL
Ethnicité
Caucasian
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
Profil sérologique
HLA C: 1 -
HLA B: 27 51
Bw4/bw6: 4
HLA DR: 11.1 11.3
Milieu de culture
Procédure de repiquage