93 BLCL human cell line
IHW Number: SLE, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94031619
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94031619-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94031619-1VL
Ethnicité
Caucasian
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Profil sérologique
HLA B: 14 16
HLA DR: 4 3
HLA DQ: 2 3
Milieu de culture
Procédure de repiquage