BHK 21 STRAIN 38
93120842, hamster kidney, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
product name
BHK 21 STRAIN 38, 93120842
Source biologique
hamster kidney
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Hamster Syrian kidney
Description de la lignée cellulaire
Used in the production of foot and mouth disease virus and pseudorabies virus.
Application
Virus studies
Milieu de culture
GMEM + 2mM Glutamine + 10% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.