A2058
91100402, human skin (lymph node metastasis), Epithelial
Synonyme(s) :
A2058 Cell Line
About This Item
Produits recommandés
product name
A2058, 91100402
Source biologique
human skin (lymph node metastasis)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Nerve growth factor (NGF), Laminin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.