7D4
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-Interleukin-2 receptors, murine, 88111402
About This Item
Source biologique
Mouse x Rat Heterohybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 88111402-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88111402-1VL
ImmunoDon
Lewis Rat spleen
Myélome
Sp2/0
Réactivité
Anti-Interleukin-2 receptors, murine
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage