MCC13 cell line human
10092302, human skin, Large, low contrast cells
Synonyme(s) :
Human MCC13 Line, MCC13 Human Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
MCC13 cell line human, 10092302
Source biologique
human skin
Description
Merkel carcinoma from human skin
Mode de croissance
Not specified
Caryotype
Not specified
Morphologie
Large, low contrast cells
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage