108CC5
8062521, Mouse x Rat Hybridoma nerve, Neuronal
About This Item
Produits recommandés
product name
108CC5, 08062521
Source biologique
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal No. varied with passage see reference
Morphologie
Neuronal
Produits
Long processes after treatment with dibutyryl cAMP, dense core vesicles, excitable membranes, neurotransmitter enzymes, synthesis of neurohormones and uptake of catecholamines.
Récepteurs
Receptors for neurohormones: delta opioid, PGE 1 vasoactive intestinal polypeptide, adenosine, somatostatin and acetylcholine.
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage