Principaux documents
833KE
6072611, human embryo (carcinoma), Not specified
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
833KE, 06072611
Source biologique
human embryo (carcinoma)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human embryonal carcinoma
Description de la lignée cellulaire
A human embryonal carcinoma cell line derived from a human testicular germ cell tumour.
Milieu de culture
DMEM (High Glucose) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). No sodium pyruvate.
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%), approximately every 3-4 days, 1:3 to 1:5 i.e. seeding at >6x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 10% CO2; 37°C. Cells need to be maintained at a high cell density.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.