Principaux documents
C9984
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Leu-Phe-chloromethyl ketone
≥90% (TLC), solid
Synonyme(s) :
Z-GLF-CMK
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H32N3O5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥90% (TLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClN3O5/c1-18(2)13-22(25(33)30-21(23(31)15-27)14-19-9-5-3-6-10-19)29-24(32)16-28-26(34)35-17-20-11-7-4-8-12-20/h3-12,18,21-22H,13-17H2,1-2H3,(H,28,34)(H,29,32)(H,30,33)/t21-,22-/m0/s1
Clé InChI
BRGPJZPHCVTNNI-VXKWHMMOSA-N
Amino Acid Sequence
Z-Gly-Leu-Phe-CMK
Actions biochimiques/physiologiques
Cathepsin G inhibitor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Substrate binding site in bovine chymotrypsin A-gamma. A crystallographic study using peptide chloromethyl ketones as site-specific inhibitors.
D M Segal et al.
Biochemistry, 10(20), 3728-3738 (1971-09-28)