C9455
Cellobiitol
≥98%
Synonyme(s) :
4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Essai
≥98%
Chaîne SMILES
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CO
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable