C9357
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl)
≥96% (HPLC), suitable for western blotting and enzyme immunoassays
Synonyme(s) :
XJ735
About This Item
Produits recommandés
product name
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl), ≥96% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
western blot: suitable
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1NC(=O)c2cccc(CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC1=O)c2
InChI
1S/C23H32N8O7/c1-12-19(35)31-15(6-3-7-26-23(24)25)21(37)28-11-17(32)30-16(9-18(33)34)22(38)27-10-13-4-2-5-14(8-13)20(36)29-12/h2,4-5,8,12,15-16H,3,6-7,9-11H2,1H3,(H,27,38)(H,28,37)(H,29,36)(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)(H4,24,25,26)/t12-,15-,16-/m0/s1
Clé InChI
HRASXYOWQQTBAQ-RCBQFDQVSA-N
Informations sur le gène
human ... NPY(4852)
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable