C9005
L-Cystine-di-2-naphthylamide
Synonyme(s) :
L-Cystine di-β-naphthylamide
About This Item
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
pyridine: 50 mg/mL, clear, light yellow to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C26H26N4O2S2/c27-23(25(31)29-21-11-9-17-5-1-3-7-19(17)13-21)15-33-34-16-24(28)26(32)30-22-12-10-18-6-2-4-8-20(18)14-22/h1-14,23-24H,15-16,27-28H2,(H,29,31)(H,30,32)/t23-,24-/m0/s1
Clé InChI
REEVAJUPLLWYBH-ZEQRLZLVSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable