Merck
Passer à
C7628
5β-Cholanic acid
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
Ursocholanic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H40O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
SMILES string
[H]C12CCCCC1(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC2)[C@@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O2/c1-16(7-12-22(25)26)19-10-11-20-18-9-8-17-6-4-5-14-23(17,2)21(18)13-15-24(19,20)3/h16-21H,4-15H2,1-3H3,(H,25,26)
InChI key
RPKLZQLYODPWTM-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe