Principaux documents
C7047
Sigma-Aldrich
1-(Z-amino)cyclopropanecarboxylic acid
500 MG
388,00 €
388,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
388,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
388,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-10(15)12(6-7-12)13-11(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
KHINKCGJKZSHAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable