Key Documents
C6792
Sigma-Aldrich
Cupferron
ACS reagent
Synonyme(s) :
N-Nitroso-N-phenylhydroxylamine ammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(NO)ONH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro Beilstein :
3919107
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
ACS reagent
Résidus de calcination
≤0.05%
Couleur
clear
Pf
150-155 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: passes test
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][N+]([H])([H])[H].[O-]N(N=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5N2O2.H3N/c9-7-8(10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;1H3/q-1;/p+1
Clé InChI
GDEBSAWXIHEMNF-UHFFFAOYSA-O
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges