Principaux documents
C6267
Supelco
Chromosorb® LC-7
10 μm
10 G
716,00 €
716,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
716,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
716,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Superficie
>250 m2/g
Taille des particules
10 μm
Densité
0.45 g/cm3 (lit.)
Application
A reverse phase microparticulate packing used for separating a variety of compounds used in pharmaceutical and food products.
Informations légales
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Weronika Kuźmicka et al.
Nutrients, 13(1) (2020-12-31)
Zinc plays an important physiological role in the entire body, especially in the immune system. It is one of the most abundant microelements in our organism and an essential component of enzymes and antibacterial proteins. Zinc levels were reported to