C6098
Monoclonal Anti-CCR-6 antibody produced in mouse
clone 53103.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
53103.111, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable using human PBMCs (1 μg/106 cells)
immunohistochemistry: 25 μg/mL using frozen human tissue sections
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CCR6(1235)
mouse ... Ccr6(12458)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable